Principaux documents
456616
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene-15N
98 atom % 15N
1 G
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
385,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H515NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5506 (lit.)
pb
210-211 °C (lit.)
Densité
1.205 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[O-][15N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i7+1
Clé InChI
LQNUZADURLCDLV-CDYZYAPPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
190.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
88.00 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :