487724
4-Methyl-2-pentanone-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated 4-methyl-2-pentanone, Deuterated methyl isobutyl ketone, Isopropylacetone-D5
211,00 €
About This Item
211,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Densité
0.841 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C(C)C
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3/i3D3,4D2
Clé InChI
NTIZESTWPVYFNL-IKISXXDZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.00 °C - closed cup