This product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However various external sources state that this product may be stored in aliquots at -80°C for 2 years and -20°C, for 1 year. This information has not been validated.
441511
N-Acetyl-L-leucine
99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonyme(s) :
N-Acetyl-L-(-)-leucine, Acetylleucine
84,40 €
About This Item
84,40 €
Produits recommandés
Nom du produit
N-Acetyl-L-leucine, ReagentPlus®, 99%
Niveau de qualité
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]25/D −23±3°, c = 2 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Peptide Synthesis
Pf
187-190 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1
Clé InChI
WXNXCEHXYPACJF-ZETCQYMHSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
Storage temperature? Storage temperature when already diluted?