Documents
614866
Sigma-Aldrich
1-Bromodecane-d21
98 atom % D
Synonyme(s) :
Decyl bromide-d21
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)8CD2Br
Poids moléculaire :
242.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
238 °C (lit.)
Densité
1.166 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+21
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
Clé InChI
MYMSJFSOOQERIO-SLBGAMDCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable