Principaux documents
486191
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-2,3-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
α-Ketopropionic acid-2,3-13C2 sodium salt, 2-Oxopropanoic acid-2,3-13C2 sodium salt, 13C Labeled sodium pyruvate, Pyruvic acid-2,3-13C2 sodium salt
500 MG
1 230,00 €
1 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 230,00 €
About This Item
Formule linéaire :
13CH313COCO2Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 230,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[13CH3][13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-AWQJXPNKSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.