490717
Sodium pyruvate-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Pyruvic acid-13C3 sodium salt
1 470,00 €
About This Item
1 470,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[13CH3][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1;
Clé InChI
DAEPDZWVDSPTHF-HCULJTSZSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.