484660
4-Cyanophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
119-123 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C=Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2S/c9-5-7-1-3-8(4-2-7)10-6-11/h1-4H
Clé InChI
DZFKAXLNKZXNHD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges