253162
3-Bromophenyl isothiocyanate
97%
51,60 €
About This Item
51,60 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
256 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
isothiocyanate
Chaîne SMILES
Brc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
Clé InChI
ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- (S)-N-[3-{N-(3-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carbothioamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide[1]
- (S)-N-[3-{N-(3-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carboxyamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide[1]
- (S)-N-[3-{N-(2-bromophenyl)-4-(3-fluorophenyl)piperazine]-1-carboxyamido}-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl]acetamide[1]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves