483834
γ-L-Glutamyl-L-alanine
98%
Synonyme(s) :
gamma-Glu-Ala
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D −26.5°, c = 5 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
188-192 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
C[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O5/c1-4(7(12)13)10-6(11)3-2-5(9)8(14)15/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
Clé InChI
WQXXXVRAFAKQJM-WHFBIAKZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable