Principaux documents
483435
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylvinylsilane
98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
Clé InChI
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1