175560
Triethoxyvinylsilane
97%
Synonyme(s) :
(Triethoxysilyl)ethylene, Vinyltriethoxysilane
61,50 €
About This Item
61,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
pb
160-161 °C (lit.)
62-63 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup