Principaux documents
446203
Sigma-Aldrich
Dimethoxymethylvinylsilane
97%
Synonyme(s) :
Dimethoxymethylvinylsilane, Methyldimethoxyvinylsilane, Vinyldimethoxymethylsilane
25 ML
117,00 €
100 ML
376,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
117,00 €
100 ML
376,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3Si(OCH3)2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.395 (lit.)
pb
106 °C (lit.)
Densité
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[Si](C)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethoxymethylvinylsilane may be used in the synthesis of polymethylvinylborosiloxanes (PMVBs) by direct polycondensation.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
37.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Alexander N Bugrov et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 837-849 (2018-04-24)
Spherical nanoparticles of ZrO2 with 2 and 10 mol% EuO1.5 up to 20 nm size were prepared by the method of hydrothermal synthesis for luminescent functionalization of the polymer-inorganic nanocomposites based on poly(methyl methacrylate). Surface modification of oxide nanoparticles was carried out
Synthesis of hyperbranched polymethylvinylborosiloxanes and modification of addition-curable silicone with improved thermal stability.
Li L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 27(12), 723-728 (2013)