480983
Propyne
≥97%
Synonyme(s) :
Allylene, Methylacetylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
gas
Point d'ébullition
−23.2 °C (lit.)
Pf
−102.7 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
Clé InChI
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a fuel for stoichiometric low-pressure flat-flames in isomer-specific combustion studies.
- In the synthesis of polycyclic aromatic hydrocarbons under various reaction conditions.
- In the synthesis of phenylacetylenes.
- In the selective synthesis of propene by catalytic hydrogenation using Pt/Al2O3 catalyst.
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)