295051
1-Butene
≥99%
Synonyme(s) :
α-Butene, α-Butylene, 2-Butylene, ethylenediamine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.93 (vs air)
Pression de vapeur
1939 mmHg ( 21.1 °C)
Pureté
≥99%
Forme
gas
Température d'inflammation spontanée
723 °F
Limite d'explosivité
9.3 %
Point d'ébullition
−6.3 °C (lit.)
Pf
−185 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC=C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3H,1,4H2,2H3
Clé InChI
VXNZUUAINFGPBY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Development and characterization of ZnO, Au/ZnO and Pd/ZnO thin films through their adsorptive and catalytic properties.: This paper discusses the synthesis and catalytic applications of ZnO-based thin films, where 1-butene serves as a probe molecule to study adsorption and catalysis, contributing to advancements in material science and catalysis technology (Giannoudakos et al., 2008).
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-112.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)