157554
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
97%
33,50 €
About This Item
33,50 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.572 (lit.)
pb
153-155 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
25-26 °C (lit.)
Densité
1.507 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
COc1ccc(Br)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
NIUZVSQOXJIHBL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter