Documents
479446
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)magnesium
97%
About This Item
Formule linéaire :
Mg(C5H4C2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Pureté
97%
Densité
1.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Liq. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available