Principaux documents
479551
Sigma-Aldrich
Sodium isopropylcyclopentadienide
Synonyme(s) :
[1-(1-Methylethyl)-2,4-cyclopentadien-1-yl] sodium
5 G
168,00 €
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
168,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
168,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
core: sodium
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Pf
175 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C1([Na])C=CC=C1
InChI
1S/C8H11.Na/c1-7(2)8-5-3-4-6-8;/h3-7H,1-2H3;
Clé InChI
YPRNTBMNGJCVBM-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Ruthenium-based bioconjugates
  • Cobalt sandwich diphosphine ligand and its chelated palladium complex
  • Niobium and zirconium complexes with asymmetrically substituted ansa ligands
  • Substituted vanadocenes
  • Isopropyl substituted cyclopentadiene ligands
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable