3HBDB-RO
Roche
3-Hydroxybutyrate déshydrogénase (3-HBDH)
suspension, ~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.), grade II
Synonyme(s) :
3-Hydroxybutyrate déshydrogénase (3-HBDH), 3-HBDH
206,00 €
About This Item
206,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
suspension
Activité spécifique
~3 units/mg protein (At 25 °C with 3-hydroxybutyrate as the substrate; standardized with BSA.)
Conditionnement
vial of 2 mL (10127833001)
vial of 5 mL (10127841001)
Fabricant/nom de marque
Roche
Concentration
5 mg/mL
Impuretés
<0.1% LDH
<5% MDH
pH optimal
6.2-6.9(for reduction)
7-9(for oxidation)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available