Principaux documents
479284
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride
97%
Synonyme(s) :
(−)-O-Formyl-D-mandeloyl chloride, (R)-(−)-α-(Formyloxy)phenylacetyl chloride
5 G
147,00 €
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
147,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH(C6H5)COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.60
Beilstein:
5404068
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
147,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Activité optique
[α]23/D −228°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
pb
221 °C (lit.)
Densité
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)[C@H](OC=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO3/c10-9(12)8(13-6-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,8H/t8-/m1/s1
Clé InChI
ZNLABNPTWSKGDX-MRVPVSSYSA-N
Application
(R)-(−)-O-Formylmandeloyl chloride can be used as a chiral resolving agent for the resolution of spirobiindane.[1]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis and application of a new hexamethyl-1, 1′-spirobiindane-based chiral bisphosphine (HMSI-PHOS) ligand in asymmetric allylic alkylation
Chang S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 16(13), 2239-2247 (2018)