Documents
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II) propionate
≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium dipropionate
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5CO2)2Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: aluminum
reagent type: catalyst
Pf
154-156 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Clé InChI
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable