Principaux documents
476358
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,1′-Biphenyl-4,4′-diyldioxy)dianiline
97%
Synonyme(s) :
4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
About This Item
Formule linéaire :
(-C6H4OC6H4NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
97%
Pf
197-200 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3)cc1
InChI
1S/C24H20N2O2/c25-19-5-13-23(14-6-19)27-21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)28-24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H,25-26H2
Clé InChI
HYDATEKARGDBKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable