Documents
472069
Sigma-Aldrich
Ethyl 4′-hydroxy-4-biphenylcarboxylate
98%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4C6H4CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
142-144 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-2-18-15(17)13-5-3-11(4-6-13)12-7-9-14(16)10-8-12/h3-10,16H,2H2,1H3
Clé InChI
FYXQIMAAEMCZLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable