Principaux documents
386669
Sigma-Aldrich
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)dianiline
97%
Synonyme(s) :
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, 4′,4′′′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(4-phenoxyaniline)
5 G
71,00 €
71,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
71,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
71,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
159-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
Clé InChI
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable