47622
Fmoc-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
29,20 €
About This Item
29,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Fmoc-Thr(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]20/D +16±1°, c = 1% in ethyl acetate
Capacité de réaction
reaction type: C-H Activation
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
amine
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1
Clé InChI
LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable