475955
3-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.64 (lit.)
Point d'ébullition
129 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
Clé InChI
WHBYCPUKGYEYFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2-[(3-methoxyphenyl)amino]naphtho[2,1-b]furo-5H-[3,2-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-one
- N-2 pyridyl-N′-3-methoxyphenylthioureas
- acylthiosemicarbazides
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup