474835
2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.598 (lit.)
pb
46-48 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densité
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(N=C=S)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2NS/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
Clé InChI
ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- N-(2,4-difluorophenyl)-2-(4-(phenylsulfonyl)benzoyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-chlorophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
- 2-(4-(4-bromophenylsulfonyl)benzoyl)-N-(2,4-difluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter