473596
5-Methyl-4-nitroimidazole
98%
124,00 €
About This Item
124,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
249 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES
Cc1[nH]cnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c1-3-4(7(8)9)6-2-5-3/h2H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
WSYOWIMKNNMEMZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable