367532
5-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
98%
119,00 €
About This Item
119,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
148-150 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES
Cn1cnc(c1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4ClN3O2/c1-7-2-6-4(3(7)5)8(9)10/h2H,1H3
Clé InChI
OSJUNMSWBBOTQU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable