Principaux documents
47312
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-O-tert-butyl-D-threonine
1 G
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
120,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H27NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.46
Beilstein:
8796152
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (TLC)
Activité optique
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
~130 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
Clé InChI
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable