Documents
772003
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H32N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Pureté
97%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
211-216 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
Clé InChI
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable