Key Documents
47305
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)-1-propanol
≥98.0%
Synonyme(s) :
9-Fluorenylmethyl N-(3-hydroxypropyl)carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.35
Numéro Beilstein :
6814792
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
Fmoc
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C18H19NO3/c20-11-5-10-19-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17,20H,5,10-12H2,(H,19,21)
Clé InChI
GNXZNUJDAMSJFZ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for the synthesis of oxa-analogues and homologues of naturally occurring polyamines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
P.K.T. Lin et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3605-3605 (1994)
Synthesis, 859-859 (1998)