Principaux documents
15302
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)-1-butanol
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
tert-Butyl N-(4-hydroxybutyl)carbamate
1 ML
89,40 €
5 ML
270,00 €
89,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
89,40 €
5 ML
270,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CO2CNH(CH2)4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.25
Beilstein:
3603307
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
89,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Densité
1.02 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H19NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7-11/h11H,4-7H2,1-3H3,(H,10,12)
Clé InChI
LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block for spermidine analogues[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
M.J. Araujo et al.
J. Chem. Res. Synop., 366-366 (1996)
Ibrahim Khadra et al.
International journal of pharmaceutics, 561, 43-46 (2019-02-18)
Oral Thin Film (OTF) is a newly emerging drug delivery system which has many benefits for patients. Although there has been some formulation of OTF products, these have mainly been as confectionary or dental health products. The most significant benefit