471674
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
99%
Synonyme(s) :
L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Activité optique
[α]23/D +31°, c = 1 in 6 M HCl
Pf
163-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable