BP417
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
205,00 €
About This Item
205,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
chloramphenicol
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
163-166 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable