Principaux documents
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonyme(s) :
OFPMA
25 ML
284,00 €
284,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
284,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
284,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Contient
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.358 (lit.)
pb
88 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
Clé InChI
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter