464139
6-Methoxysalicylic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
134-138 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
COc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-6-4-2-3-5(9)7(6)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable