Principaux documents
463744
Sigma-Aldrich
Vanadium(III) oxide
greener alternative
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Divanadium trioxide, Vanadic oxide, Vanadium sesquioxide, Vanadium trioxide
5 G
223,00 €
25 G
763,00 €
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
223,00 €
25 G
763,00 €
About This Item
Formule linéaire :
V2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
223,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Composition
V2O3
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
1970 °C (lit.)
Densité
4.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O=[V]O[V]=O
InChI
1S/3O.2V
Clé InChI
KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
Vanadium(III) oxide (V2O3) can be used for a variety of sustainable applications such as:
  • anode material for the fabrication of lithium-ion batteries[1]
  • fabrication of vanadium redox flow batteries[2]
  • preparation of vanadium nitride (VN) for potential usage in hydrodenitrogenation (HDN), and hydrodeoxygenation (HDO)[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Electrochemical performance investigation of electrospun urchin-like V2O3-CNF composite nanostructure for vanadium redox flow battery
Busacca C, et al.
Electrochimica Acta, 230(1), 174-180 (2017)
Electrochemical characteristics of lithium vanadate, Li1+ xVO2, new anode materials for lithium ion batteries
Song JH, et al.
Journal of Power Sources, 195(18), 6157-6161 (2010)
Preparation of Vanadium Nitride by Magnesiothermic Reduction of V 2 O 3 in Nitrogen Atmosphere
Wu Y, et al.
Metall. Mater. Trans. B, 49(6), 3570-3579 (2018)
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.