Principaux documents
204854
Sigma-Aldrich
Vanadium(V) oxide
greener alternative
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Divanadium pentaoxide, Divanadium pentoxide, Pentaoxodivanadium, Vandia
1 G
53,30 €
5 G
126,00 €
25 G
440,00 €
53,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
53,30 €
5 G
126,00 €
25 G
440,00 €
About This Item
Formule linéaire :
V2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.88
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
eCl@ss :
38180404
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
53,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Composition
V2O5
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
690 °C (lit.)
Densité
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
O=[V](=O)O[V](=O)=O
InChI
1S/5O.2V
Clé InChI
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
Selective ammoxidation catalysts for such reactions as conversion of toluene to benzonitrile or propylene to acrylonitrile were prepared by a sol-gel method from V2O5, Sb2O3 and high purity hydrogen peroxide.[1] Preparation of new stabilized, oxide ion-conducting, bismuth vanadate phases by a microwave assisted method, fromV2O5, Bi2O3 and other solid oxides, was reported. These ceramics show promise in solid oxide fuel cells, water-vapor electrolyzers and oxygen sensors.[2]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Lact. - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Junkal Gutierrez et al.
ChemSusChem, 5(12), 2323-2327 (2012-10-13)
A bacterial cellulose mat was used as a template for the fabrication of conductive photoswitchable hybrid nanopaper by the incorporation of sol-gel synthesized vanadium nanoparticles. The resulting nanopaper, prepared through a green pathway, was able to photoinduce a reversible color
Gongming Wang et al.
ACS nano, 6(11), 10296-10302 (2012-10-12)
Here we report a new strategy to improve the electrochemical stability of vanadium oxide electrodes for pseudocapacitors. Vanadium oxides are known to suffer from severe capacitance loss during charging/discharging cycling, due to chemical dissolution and ion intercalation/deintercalation-induced material pulverization. We
Yeon Seok Kim et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 168(5), 1143-1152 (2012-09-06)
The bactericidal activity of TiO(2) nanoparticles under visible light is very important in regards to its practical applications. In this paper, we synthesized vanadium-pentoxide-loaded TiO(2) nanoparticles (V(2)O(5)-TiO(2)) using a chemical vapor condensation method, followed by the impregnation method, and characterized
Xiaojiao Kang et al.
Nanoscale, 5(1), 253-261 (2012-11-17)
In this study, multifunctional poly(acrylic acid) modified lanthanide-doped GdVO(4) nanocomposites [PAA@GdVO(4): Ln(3+) (Ln = Yb/Er, Yb/Ho, Yb/Tm)] were constructed by filling PAA hydrogel into GdVO(4) hollow spheres via photoinduced polymerization. The up-conversion (UC) emission colors (green, red and blue) can
Hongchang Pang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(15), 1536-1538 (2013-01-17)
A template-free strategy is exploited to bottom-up synthesize yolk-shell vanadium oxide through a two-step spontaneous assembly of hydrolytically formed subunits in a one-pot process. The unique structured vanadium pentoxide exhibits excellent cathode performance for lithium ion batteries.
Articles
As with all types of fuel cells, a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) is capable of efficiently transforming chemical energy into electrical energy.
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I would like to solicite if you could provide me with information on the particle size of the different presentations of the reagent(V2O5) hopefully between 5-10um for be used on solid state batteries. I look forward to your response.
    1 answer
    1. The particle size of this material is not determined on a lot to lot basis. However, historical data suggests a broad range of 10 - 250 mesh or 58 - 2000 um.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf