Principaux documents
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
Synonyme(s) :
Dichlorovanadium
1 G
76,30 €
5 G
266,00 €
76,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
76,30 €
5 G
266,00 €
About This Item
Formule linéaire :
VCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
76,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: vanadium
Densité
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges