462675
Tin(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
core: tin
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Pf
−27 °C
Densité
1.55 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable