550256
Silver methanesulfonate
Synonyme(s) :
Silver methylsulfonate, Methanesulfonic acid silver salt
74,40 €
About This Item
74,40 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: silver
reagent type: catalyst
Pf
252-256 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Ag/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
MLKQJVFHEUORBO-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Heterocyclization reactions
- CO2-mediated rearrangement of propargyl alcohols for the synthesis of a,ß-unsaturated ketones and esters
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.