Principaux documents
462667
Sigma-Aldrich
Lead(II) methanesulfonate solution
50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Plumbous methanesulfonate
1 L
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3SO3)2Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
397.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pertinence de la réaction
core: lead
reagent type: catalyst
Niveau de qualité
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.423
Densité
1.7 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
Clé InChI
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Autres remarques
Contains methanesulfonic acid
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :