Principaux documents
462624
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.22
Beilstein:
4652352
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.419 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
Densité
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Clé InChI
VSRBKQFNFZQRBM-SSDOTTSWSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F
Point d'éclair (°C)
44 °C