Principaux documents
296643
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-sec-Butylamine
99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-2-Aminobutane
250 MG
80,90 €
1 G
149,00 €
80,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
80,90 €
1 G
149,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Beilstein:
1718761
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
80,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Activité optique
[α]19/D −7.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
pb
63 °C (lit.)
Densité
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CC[C@@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Catégories apparentées
Application
(R)-(−)-sec-Butylamine can be used:
  • To prepare (R)-(−)-sec-butylbis(2-hydroxyethyl)amine, an intermediate for the synthesis of aminodiphosphine ligands.[1]
  • As a substrate to demonstrate the stereochemistry of Mitsunobu reaction in the synthesis of secondary amines.[2]
  • As a model compound in the study of singlet-triplet transitions in circular dichroism.[3]
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Detection of singlet-triplet transitions in circular dichroism. A study of 2-aminobutane
Basil A and Gedanken A
Journal of the American Chemical Society, 111(26), 9237-9238 (1989)
Synthesis of the New Chiral (R)-and (S)-Aminodiphosphine Ligands sec-Butylbis (2-(diphenylphosphino) ethyl) amine, sec-Butylbis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine, and (alpha-Methylbenzyl) bis (2-(dicyclohexylphosphino) ethyl) amine and Their Organom
Bianchini C, et al.
Organometallics, 16(20), 4403-4414 (1997)
Stereospecific synthesis of secondary amines by the Mitsunobu reaction
Edwards ML, et al.
Tetrahedron Letters, 31(24), 3417-3420 (1990)