Documents
296651
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-sec-Butylamine
99%
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Aminobutane
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(NH2)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro Beilstein :
1718760
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]19/D +7.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.393 (lit.)
Point d'ébullition
62.5 °C (lit.)
Densité
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clé InChI
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Description générale
(S)-(+)-sec-Butylamine is an organic compound that is commonly used as a chiral building block in the synthesis of various compounds. It is also used as a chiral ligand in asymmetric catalysis to enable the highly selective formation of chiral products. Additionally, it is also used as an additive in polymerization reactions.
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
15.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles