Principaux documents
459305
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg-OH
97%
Synonyme(s) :
Nα-Fmoc-L-arginine, Nα-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-arginine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.44
Beilstein:
4828015
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D +8°, c = 1 in DMF
Impuretés
<3% water
Pf
145-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1
Clé InChI
DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1