Principaux documents
458961
Sigma-Aldrich
Polyethylene-block-poly(ethylene glycol)
average Mn ~1,400
250 G
74,00 €
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
74,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2(CH2CH2)X(OCH2CH2)YOH
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~1,400
Composition
ethylene oxide, 50 wt. %
CMC
49.2 mg/L (25°C)
Tension de surface
53 dyn/cm, 25 °C
Indice d'hydroxyle
33 mg KOH/g
Température de transition
Tm 115 °C (DSC)
HLB
10
Chaîne SMILES 
C=C.OCCO
InChI
1S/C2H6O2.C2H4/c3-1-2-4;1-2/h3-4H,1-2H2;1-2H2
Clé InChI
GKEMUBZAKCZMKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Nonionic surfactant.
Nonionic surfactant.
Emulsifier for coatings, ceramics, metalworking fluids and inks. Lubricant. Mold release agent. Thickening agent.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable