Principaux documents
570338
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~32,000
Synonyme(s) :
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
1 G
774,00 €
774,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
774,00 €
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
774,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Poids mol.
PCL average Mn ~32,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~37,000 (total)
Intervalle de dégradation
>12 months
Pf
54.2-55.9 °C (lit.)
54.2-55.9 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
<1.4
Caractéristiques et avantages
Biocompatible diblock copolymer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.