915386
Poly(ethylene oxide)-block-poly(butylene oxide)
PEG average Mn 2,000, average Mn 5,000 (PBO)
Synonyme(s) :
PBO-PEO, PEG-PBO, PEO-PBO
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Poids mol.
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PEG average Mn 2,000
average Mn 5,000 (PBO(by NMR))
average Mn 5,000 (PBO)
Couleur
white to off-white
PDI
≤1.3 (by GPC)
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable