Principaux documents
332143
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-15N
98 atom % 15N
100 MG
154,00 €
500 MG
283,00 €
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
154,00 €
500 MG
283,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CH2)2CH(15NH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
154,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]C(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
Clé InChI
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kishore K Mahalingan et al.
Nature structural & molecular biology, 27(9), 802-813 (2020-08-05)
Glutamylation, introduced by tubulin tyrosine ligase-like (TTLL) enzymes, is the most abundant modification of brain tubulin. Essential effector proteins read the tubulin glutamylation pattern, and its misregulation causes neurodegeneration. TTLL glutamylases post-translationally add glutamates to internal glutamates in tubulin carboxy-terminal
E Driehuis et al.
PloS one, 15(5), e0231588-e0231588 (2020-05-19)
We have recently established a protocol to grow wildtype human oral mucosa organoids. These three-dimensional structures can be maintained in culture long-term, do not require immortalization, and recapitulate the multilayered composition of the epithelial lining of the oral mucosa. Here